Learn More
Fisherbrand™ Bolígrafo medidor de oxígeno disuelto portátiles Traceable™
Código de producto. 11744266 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
DO
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
11744266 DO cada uno
1 options
Código de producto. 11744266
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Dos cabezales de sonda de repuesto con membranas, solución electrolítica, maletín de transporte de nailon, cuatro pilas AAA
Diseño compacto y resistente con dígitos grandes y fáciles de leer. El bolígrafo trazable portátil medidor de oxígeno disuelto Fisherbrand tiene un diseño resistente al agua con cierre de junta tórica y teclado de membrana que garantiza una larga vida útil en entornos de laboratorio o plantas difíciles.
  • Carcasa de plástico ABS resistente al agua y robusta con junta tórica y teclado de membrana.
  • El botón Hold congela la lectura en la pantalla.
  • Dígitos de LCD de 9,5 mm (0,375 pulgadas) de alto contraste
  • Muestra al mismo tiempo la concentración de oxígeno y la temperatura.
  • La unidad recupera las lecturas mínima/máxima.
  • Se ha diseñado para un funcionamiento intuitivo y sencillo para todos.
  • Dimensiones: 38,1 x 203,2 x 38,1 mm (1,5 x 8 x 1,5 pulg.)
  • Peso: 5 oz
Medición de oxígeno disuelto
  • Intervalo: De 0,00 a 20,0 mg/l
  • Resolución: 0,1 mg/l
  • Exactitud: ±0.4mg.L
Medición de oxígeno disuelto, % de saturación del aire
  • Intervalo: 0 a 100 % de saturación del aire
  • Resolución: 0,1%
  • Exactitud: ± 0,7 % mg/l
Medición de la temperatura
  • Intervalo: 0 °C a 50 °C
  • Resolución: 0,1 °
  • Exactitud: 0,8 °C
  • Compensación automática de temperatura: De 0,0 a 50,0 °C
Certifications
Certificado trazable del NIST
Especificaciones
Incluye Dos cabezales de sonda de repuesto con membranas, solución electrolítica, maletín de transporte de nailon y cuatro pilas AAA
Para utilizar con (aplicación) DO
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Exactitud (temperatura) ± 0,8 °C
Tipo de pantalla LCD
Certificaciones/conformidad NIST
Peso (métrico) 0,14 kg
Peso (imperial) 5 oz
Intervalo (RDO) De 0 mg/l a 20 mg/l
Intervalo (OD) De 0 a 20 mg/l
Resolución (OD) 0,1 mg/l
Intervalo de detección Varios
Intervalo de saturación Del 0 al 100 % de saturación de aire
Resolución de saturación 0,1%
Intervalo de temperatura (imperial) De 32° a 122 °F
Batería, tipo AAA
Exactitud (DO) ± 0,4 mg/l