Learn More
Fisherbrand™ Termómetro para refrigerador y congelador de alta precisión de platino Traceable™
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Includes
Pilas, microcable de 25,4 cm (10 pulgadas), sonda con frasco de acero inoxidable de RTD de platino, cable de 5,10 m (201 pulgadas), tiras magnéticas, cinta de Velcro™, soporte de mesa
Almacena en memoria y muestra lecturas mínimas y máximas de las últimas 24 horas (cada hora), últimos siete días (cada día) o últimos 31 días (cada día). El termómetro para refrigerador y congelador de alta precisión de platino Fisher Scientific™ Traceable™ con pantalla triple muestra temperaturas actuales en °F/°C.
- Alarma alta/baja
- La tecla de marca de hora/fecha muestra la hora y la fecha exactas para todas las lecturas mínimas y máximas
- Su resolución y precisión cumplen con las medidas necesarias para refrigeradores/congeladores
- Los materiales del frasco sellado son GRAS (generalmente reconocida como seguro) y están aislados de cambios rápidos de temperatura cuando la puerta está abierta
- La puerta del refrigerador/congelador se cierra y se sella firmemente alrededor del cable microfino
- La pantalla triple muestra la temperatura actual en °C/°F y la temperatura mínima/máxima
- La alarma puede ajustarse en incrementos de 0,1° y muestra cuando la temperatura supera a la alza o a la baja los puntos de ajuste
- La alarma visual de LED y sonora avisa continuamente, incluso si la temperatura vuelve al intervalo de no-alarma
- Permite que el usuario haga la calibración de forma sencilla, con una única tecla
Especificaciones
- Intervalo: De - 50 °C a + +70,00 °C
- Resolución: 0,01°
- Exactitud: 0,1 °C
- Pantalla: tres líneas, dos LED de alarma
- Cable: 3 m (120 pulgadas) de largo y resistente al agua
- Carcasa: plástico ABS de alto impacto resistente a productos químicos
- Tamaño: 2,75 × 4,25 × 0,75 pulg.
- Peso: 5 oz (141,7g)
Sonda con frasco:
- La sonda con frasco de platino resistente al agua con cuatro cables garantiza una respuesta lineal y de alta precisión en todo el intervalo
- El material del frasco sellado son GRAS (generalmente reconocida como seguro) y están aislados de cambios rápidos de temperatura cuando la puerta está abierta
- 1 × 6,35 cm (2,5 pulgadas)
- Sin frasco
- La sonda tiene un diámetro de 4,7 mm (0,187 pulgadas) × 19 mm (0,75 pulgadas) de largo
Certifications
An individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST (National Institute of Standards and Technology). NIST traceable
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Baterías, cable de 3 metros (10 pies), cable de sonda Bullet de 5 metros (201 pulgadas), tiras magnéticas, cinta de Velcro™, soporte de sobremesa |
| Longitud (métrico) | 18 cm |
| Material | ABS |
| Tipo de sonda | Sonda de frasco |
| Resolución | 0,01°C |
| Tipo de producto | Termómetro digital |
| Temperatura máx. (imperial) | 158°F |
| Temperatura máxima | 70°C |
| Temperatura mín. (imperial) | -58 °F |
| Temperatura mín. (métrico) | -50°C |
| Mostrar más |