Learn More
Fisherbrand™ Termómetro para refrigerador y congelador de alta precisión de platino Traceable™
Código de producto. 13567070 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de sonda:
Sonda de bala
Sonda de frasco
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de sonda unitSize
13567070 Sonda de bala cada uno
13577070 Sonda de frasco cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13567070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Pilas, microcable de 25,4 cm (10 pulgadas), Sonda de bala de RTD de platino, cable de 5,10 m (201 pulgadas), tiras magnéticas, cinta de Velcro™, soporte de mesa
Traceable™ Platinum High-Accuracy Refrigerator/Freezer Thermometer stores in memory and displays minimum/maximum readings for last 24 hours (each hour), seven days (each day) or last 31 days (each day).
Almacena en memoria y muestra lecturas mínimas y máximas de las últimas 24 horas (cada hora), últimos siete días (cada día) o últimos 31 días (cada día). El termómetro para refrigerador y congelador de alta precisión de platino Fisher Scientific™ Traceable™ con pantalla triple muestra temperaturas actuales en °F/°C.
  • Alarma alta/baja
  • La tecla de marca de hora/fecha muestra la hora y la fecha exactas para todas las lecturas mínimas y máximas
  • Su resolución y precisión cumplen con las medidas necesarias para refrigeradores/congeladores
  • Los materiales del frasco sellado son GRAS (generalmente reconocida como seguro) y están aislados de cambios rápidos de temperatura cuando la puerta está abierta
  • La puerta del refrigerador/congelador se cierra y se sella firmemente alrededor del cable microfino
  • La pantalla triple muestra la temperatura actual en °C/°F y la temperatura mínima/máxima
  • La alarma puede ajustarse en incrementos de 0,1° y muestra cuando la temperatura supera a la alza o a la baja los puntos de ajuste
  • La alarma visual de LED y sonora avisa continuamente, incluso si la temperatura vuelve al intervalo de no-alarma
  • Permite que el usuario haga la calibración de forma sencilla, con una única tecla
Especificaciones
  • Intervalo: De - 50 °C a + +70,00 °C
  • Resolución: 0,01°
  • Exactitud: 0,1 °C
  • Pantalla: tres líneas, dos LED de alarma
  • Cable: 3 m (120 pulgadas) de largo y resistente al agua
  • Carcasa: plástico ABS de alto impacto resistente a productos químicos
  • Tamaño: 2,75 × 4,25 × 0,75 pulg.
  • Peso: 5 oz (141,7g)
Sonda sin frasco:
  • Sin frasco
  • La sonda tiene un diámetro de 4,7 mm (0,187 pulgadas) × 19 mm (0,75 pulgadas) de largo
Certifications
An individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST (National Institute of Standards and Technology). NIST traceable
Especificaciones
Diámetro de la sonda (imperial) 0,1875 in
Longitud (métrico) 18 cm
Material ABS
Tipo de sonda Sonda de bala
Resolución 0,01°C
Tipo de producto Termómetro digital
Temperatura máx. (imperial) 158°F
Temperatura máxima 70°C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) -58° to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -50°C a +70°C
Calibrated Sí
Exactitud ± 0,1°C
Pantalla Digital
Anchura (métrico) 15 cm