Learn More
Fisherbrand™ Medidores de humedad/termómetros de congelador/refrigerador con tarjeta de memoria Traceable™
Código de producto. 13557070 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de sonda:
Sin sonda
Sonda de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de sonda unitSize
13557070 Sin sonda cada uno
13587070 Sonda de acero inoxidable cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13557070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Tarjeta de memoria SD de 256 MB, lector de tarjetas de memoria USB, tiras magnéticas de montaje, soporte de pared de Velcro, soporte de sobremesa, baterías, adaptador, funda de plástico
Memorias mín./máx., alarmas altas/bajas y captura de datos; muestra °F/°C
Memorias de mín/máx, alarmas altas/bajas y captura de datos; muestra °F/°C. Los medidores de humedad/termómetros de congelador/refrigerador con tarjeta de memoria Fisher Scientific™ Traceable™ capturan una secuencia continua de datos para ver el comportamiento de refrigeradores, áreas de la sala o pruebas.
Unidad independiente con capacidad de registro de datos; utiliza una tarjeta de memoria SD estándar extraíble que es idéntica a la utilizada en cámaras digitales.
Termómetro
  • Abarca de -30 °C a +70 °C
  • El sensor en frasco sellado aísla el sensor frente a cambios bruscos de temperatura cuando se abre la puerta del refrigerador
  • Solución en frasco sellado de GRAS (generalmente reconocido como seguro) material
  • El cable fino hace fácil que la puerta del refrigerador se cierre y se selle
  • La alarma se ajusta en incrementos de 0,1°. Emite un pitido y un LED rojo brillante parpadea cuando la temperatura sube por encima o cae por debajo de los puntos de ajuste establecidos por el usuario
  • La pantalla de cuatro líneas muestra la temperatura de la sonda del frasco, la temperatura ambiente, la humedad y la hora del día
  • Incluye Pilas y adaptador
Registro de datos
  • Guarda las lecturas desde una vez por minuto hasta una vez cada 720 minutos en una tarjeta de memoria SD estándar y extraíble
  • El termómetro guarda 5,9 millones de lecturas (durante 10 años de lecturas minuto a minuto)
  • El lector de tarjetas de memoria (incluido) se conecta a cualquier puerto USB de Windows™ o Mac™ — no se necesita instalar software — para hacer informe al instante
  • El archivo de texto de la tarjeta de memoria muestra la fecha, la hora del día y las lecturas del sensor en una sola línea
  • El informe de texto incluye la fecha/hora del día y las lecturas del sensor, que pueden enviarse a cualquier hoja de cálculo o base de datos
Especificaciones
  • Sondas: interna para ambiente o humedad; sonda de frasco externa o sonda de acero inoxidable
  • Rango de temperatura de la sonda: de - 30 °C a + 70 °C (de - 22 °F a + 158 °F)
  • Resolución: 0,1 °C
  • Exactitud de la temperatura de la sonda: ±0,6 °C (0° a 50 °C), ±1,2°C, de -30° a 0 °C, de 50° a 70 °C
  • Intervalo de humedad: De 0 a 99,9 % de HR
  • Resolución de humedad: 0,1
  • Precisión de humedad: ±5% de HR en 25 °C para el intervalo de 20 a 85 % de HR, ±7 % de HR en otro lugar
  • Pantalla: Lectura de cuatro líneas, altura de los dígitos LCD: 0,7 in (1,7 cm)
  • Tamaño de sonda de frasco: 1 ×2,54 × 6,35 cm
  • Tamaño de sonda de acero inoxidable: 0,41 × 2,54 cm
  • Cable, L: 200 cm (79 pulg)
  • Dimensiones (L × An × Al): 8,89 × 32,7 × 3,18cm (3,5 × 4,25 × 1,25 pulgadas)
  • Peso: 198 g (7 oz)
  • Carcasa: ABS de alto impacto, resistente a productos químicos
Ambos modelos incluyen sondas internas para medir la temperatura ambiente y la humedad
  • S04566: El modelo de sonda de frasco es ideal para la monitorización de refrigeradores, congeladores y incubadoras
  • S04567: El modelo de sonda de acero inoxidable es ideal para el control de calidad y investigación
Información de órdenes
Las pilas duran un año sin captura de datos y un mes con velocidad de muestreo de uno por minuto. Si el adaptador no recibe corriente, la batería ofrece respaldo automático.
Certifications
Se suministra un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas facilitadas por el National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Trazables a NIST
Incluye Sin sonda de acero inoxidable; con tarjeta de memoria SD de 256 MB, lector de tarjetas de memoria USB, tiras magnéticas de montaje, soporte de pared de Velcro, soporte de sobremesa, baterías, adaptador, funda de plástico
Longitud total (imperial) 1 pulg
Longitud (métrico) 18 cm
Longitud total (métrico) 25.4 mm
Material Plastic
Tipo de sonda Sin sonda
Resolución 0,1 °C
Anchura (imperial) 2,5 ft
Tipo de producto Termómetro digital
Temperatura máx. (imperial) 158°F
Temperatura máxima 70°C
Temperatura mín. (imperial) -22°F
Temperatura mín. (métrico) − 30°C
Intervalo de temperatura (imperial) -22°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -30°C a +70°C
Calibrated Sí
Exactitud ± 0,6°C
Pantalla Digital
Anchura (métrico) 76.2 cm