Learn More
Fisherbrand™ Indicadores de vacío/presión de manómetro Traceable™
Código de producto. 11754206 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de presión:
De -5 a 5 psi
De −30 a 30 psi
De −5 a 5 psi
De − 100 a 100 psi
−15 a 15 psi
Tipo de producto:
Modelo de impresión
Modelo sin impresión
Peso (métrico):
0,14 kg
0,34 kg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Intervalo de presión Tipo de producto Peso (métrico) unitSize
11754206 De −5 a 5 psi Modelo sin impresión 0,14 kg cada uno
11794206 De -5 a 5 psi Modelo de impresión 0,34 kg 1 PCS
11704216 De − 100 a 100 psi Modelo de impresión 0,34 kg cada uno
11764206 −15 a 15 psi Modelo sin impresión 0,14 kg cada uno
11774206 De −30 a 30 psi Modelo sin impresión 0,14 kg cada uno
11784206 De − 100 a 100 psi Modelo sin impresión 0,14 kg cada uno
6 options
Código de producto. 11754206
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
El modelo sin impresión incluye tubos, batería de 9 V, maletín de transporte de plástico ABS y puerto RS-232; el modelo de impresión incluye manguera/tubo, pilas AA, maletín de transporte de plástico ABS, salida de ordenador, cable de ordenador de 79 pulg con CD de software y rollo de papel.
Las unidades portátiles miden y muestran el diferencial de presión/vacío en 11 unidades diferentes (psi, mbar, etc.)
Las unidades portátiles miden y muestran el diferencial de presión/vacío en 11 unidades diferentes (psi, mbar, etc.)
  • La unidad portátil mide y muestra la presión diferencial/vacío en: psi, mbar, bar, cm/H2O, pulg/H2O, pies/H2O, mm/Hg, pulg/Hg, kg/cm2, oz/pulg2 y kPa
  • Tiempo de repuesta: 0,5 s
  • Exactitud: ± 0,3 % de escala completa entre 0 y 50°C
  • Las lecturas se muestran en la pantalla retroiluminada con dígitos de 1,6 cm (0,625 pulg) de Al visibles desde 182 cm (6 pies). Incluye botón DATA HOLD (retención de datos) para congelar la pantalla y capturar las lecturas.
  • La tecla de memoria recupera las lecturas máximas y mínimas.
  • La función de diferencial calcula la diferencia entre dos lecturas.
  • El valor de cero se consigue con solo tocar un botón.
  • El tiempo de visualización es de hasta 99 horas, 59 minutos, 59 segundos, lo que permite al usuario registrar cuándo se alcanza la presión máxima o mínima.
Modelo de impresión
  • Captura y almacena hasta 99 lecturas con solo pulsar un botón.
  • El registro de datos permite la captura y el almacenamiento de hasta 12 000 lecturas a intervalos de 1 segundo como mínimo o de 2 horas como máximo; imprime el número de muestra, la lectura actual, la fecha y la hora.
  • Las memorias manuales y las memorias del registrador de datos se imprimen sin necesidad de un ordenador.
  • La salida de ordenador permite transmitir a un PC las memorias manuales, las memorias del registrador de datos y la captura programable actual.
Información de órdenes
Dimensiones:18,1 cm long. x 7,0 cm an. x 2,9 cm al.Acepta tubos de 0,15 a 0,47 cm (0,062 a 0,187 pulg.) de DIModelo no imprimible:5 oz.; modelo imprimible:12 oz
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7,12 x 2,75 x 1,12 in (18,1 x 7 x 2,9 cm)
Para utilizar con (aplicación) Las unidades portátiles miden y muestran el diferencial de presión/vacío en 11 unidades diferentes (psi, mbar, etc.)
Altura (imperial) 1,12 in
Altura (métrico) 2,9 cm
Incluye Tubos, batería de 9 V, funda de transporte de plástico ABS y puerto RS232
Longitud (imperial) 7,12 in
Longitud (métrico) 18,1 cm
Material Plástico ABS
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32° a 122 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 50 °C
Tiempo de respuesta 0,5 s
Intervalo de tiempo 99 horas, 59 min y 59 s
Peso (imperial) 5 oz
Peso (métrico) 0,14 kg
Anchura (imperial) 2,75 in
Anchura (métrico) 7 cm
Exactitud ±0,3%
Tipo de pantalla LCD
Intervalo de presión De −5 a 5 psi
Tipo de producto Modelo sin impresión