Learn More
Fisherbrand™ Medidor de humedad Thermo Jumbo Traceable™
Código de producto. 11536973 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De - 5 °C a 50 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11536973 De - 5 °C a 50 °C cada uno
1 options
Código de producto. 11536973
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Funda de plástico ABS resistente a impactos y productos químicos, soporte articulado, montaje en pared, sonda de temperatura exterior, cable de 3 m (10 pies) y pila alcalina AAA
Los sensores de respuesta rápida y estado sólido muestran los cambios en la humedad relativa, la temperatura ambiente y la temperatura externa (con sonda) en menos de 30 segundos
Los sensores de respuesta rápida y estado sólido muestran los cambios en la humedad relativa, la temperatura ambiente y la temperatura externa (con sonda) en menos de 30 segundos. El medidor de humedad Thermo Jumbo Fisher Scientific™ Traceable™ presenta una gran pantalla (1,12 pulg de altura), legible a 10,7 m (35 pies).
La pantalla se actualiza una vez por segundo e indica la temperatura en °F o °C (configurable por el usuario)
  • Intervalo de humedad: del 25 al 95 % de HR, con una resolución del 1 % y una precisión del ± 2 % (alcance medio) al ± 4 % (más allá del alcance medio)
  • Escala de temperatura ambiente: de - 5° a + 50 °C (de + 23° a + 122 °F)
  • La sonda de temperatura externa (incluida) lee de - 50° a + 70 °C (de - 58° a + 158 °F)
  • Resolución a 1° y precisión de ± 1 °C para las lecturas de la temperatura ambiente y la externa
  • Se puede presentar o borrar la memoria de doble recuperación (mínimo y máximo) con solo pulsar un botón
  • Permite controlar las condiciones durante la noche, los fines de semana o cualquier periodo de tiempo establecido por el usuario
  • El sensor de temperatura externa y el cable funcionan con precisión bajo el agua
  • La unidad funciona con batería, es autónoma, estable y exacta; no requiere ajustes ni mantenimiento
Información de órdenes
Mide 2 x 9,8 x 10,8 cm (0,75 x 3,87 x 4,25 pulg) (An x P x Al) y pesa 153 g (5,4 oz)
Certifications
Se suministra un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas del National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
Compliance
Se ajusta a los requisitos federales de la especificación 493.1207 de CLIA sobre el control de la temperatura y la humedad.
Especificaciones
Tipo Medidor de humedad Thermo Jumbo
Intervalo de humedad De 25 a 95 %
Resolución 0.001
Exactitud Del ±2 al ± 4 %
Intervalo de temperatura (métrico) De - 5 °C a 50 °C
Exactitud de temperatura ± 1 °C
Tipo de pantalla LCD
Material Plástico ABS
Memoria Doble memoria de recuperación
Sensores Estado sólido
Intervalo de temperatura (imperial) De 23° a 122 °F
Resolución de temperatura 0,1 °F
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1.9 x 9.8 x 10.8 cm (0.75 x 3.87 x 4.25 pulg)
Longitud (imperial) 0.75 pulg
Longitud del cable (imperial) 10 ft
Longitud (métrico) 1.9 cm
Longitud del cable (métrico) 3 m
Anchura (imperial) 3,87 pulg
Anchura (métrico) 9.8 cm
Altura (imperial) 4,25 pulg
Altura (métrico) 10.8 cm
Peso (imperial) 5,4 oz
Peso (métrico) 0.153 kg
Para utilizar con (aplicación) Respuesta rápida, los sensores de estado sólido muestran los cambios en la humedad relativa, la temperatura ambiente y (con sonda) la temperatura exterior en menos de 30 segundos.
Incluye Funda de plástico de ABS resistente a los golpes y a los productos químicos, soporte articulado, montaje en pared, sonda de temperatura exterior, cable de 3 m (10 pies) y pila alcalina AAA
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST