Learn More
Fisherbrand™ Cronómetro digital Jumbo Traceable™
Código de producto. p-4700011 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Cronómetro, cordón, Velcro™ para montaje y práctica pinza, pila
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
11799815 Cronómetro, cordón, Velcro™ para montaje y práctica pinza, pila cada uno
1 options
Código de producto. 11799815
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Cronómetro, cordón, Velcro™ para montaje y práctico clip
Los dígitos de mayor tamaño (1/2 pulg de altura) facilitan la lectura.
Los dígitos de mayor tamaño (1/2 pulg de altura) facilitan la lectura. El cronómetro digital Jumbo Fisher Scientific™ Traceable™ está fabricado con una carcasa resistente al agua, sellada con una junta tórica y resistente a impactos, y tiene laterales de caucho antideslizantes. La unidad muestra la hora del día en horas, minutos y segundos, AM/PM, fecha y día de la semana como un cronógrafo.
  • Ideal para el uso en laboratorio o en planta
  • Alarma de hora del día
  • Temporiza hasta 24 horas
  • La unidad incluye acción única, tiempo límite, parcial-acumulativo y temporización continua
  • El intervalo de tiempo es de 23 horas, 59 minutos, 59 segundos
  • La resolución es 1/100 de segundo para los primeros 30 minutos y 1 segundo a partir de entonces
  • La exactitud es del 0,001%
  • Tamaño: 7,6 x 6,4 x 2,2 cm
  • Peso: 71 g (2,5 oz)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST.
Especificaciones
Tipo de producto Cronómetro digital
Intervalo de tiempo 24 h
Alarms Hora del día
Exactitud 1e-05
Resolución 0,01 s
Pantalla Digital
Material Plástico ABS
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3 x 2,5 x 0,8 pulg (7,62 x 6,35 x 2 cm)
Longitud (imperial) 3 in
Longitud (métrico) 7,62 cm
Anchura (imperial) 2,5 in
Anchura (métrico) 6,35 cm
Altura (imperial) 0,8 in
Altura (métrico) 2 cm
Peso (imperial) 2,5 oz
Peso (métrico) 0,07 kg
Incluye Cronómetro, cordón, Velcro™ para montaje y práctica pinza, pila
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el uso de laboratorio o de planta
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST