Learn More
Fisherbrand™ Pistola de termómetro de infrarrojos Traceable™
Código de producto. p-3119764 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Poder de emisión:
0,95, fija
De 0,1 a 1 en intervalos de 0,01
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Poder de emisión unitSize
11779785 0,95, fija cada uno
11789785 De 0,1 a 1 en intervalos de 0,01 cada uno
2 options
Código de producto. 11779785
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Batería de 9V
Takes instant, less-than-a-second, temperature readings of any surface
El diseño exclusivo permite lecturas de apuntar y disparar con una sola mano. La pistola de termómetro de infrarrojos Fisher Scientific™ Traceable™ tarda menos de un segundo en captar lecturas de temperatura de cualquier superficie.
  • El diseño exclusivo permite lecturas de “«puntar y disparar»” con una sola mano
  • El haz de puntería láser permite apuntar con exactitud a la superficie objetivo
  • El campo de visión es de 50:1 (Por ejemplo: lee un punto del tamaño 15 cm [6 pulgadas] desde 7,6 m [25 pies] distancia)
  • Incluye retroiluminación, retención de datos (congela la lectura en la pantalla), láser, indicador de batería baja y botones °C/°F
  • 15-077-970 también dispone de memoria mín./máx., lecturas medias y alarmas de temperaturas altas/bajas
  • Intervalo de - 50 ° C a + 1000 ° C
  • La resolución es de 0,1 °C a 200 °C, 1 °C más 200 °C; precisión: ±1,5 % + 2 °C
Información de órdenes
Dimensiones: 9 x 4 x 2.25 pulg (22.9 x 10.2 x 5.7 cm); Peso: 10 oz
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Poder de emisión 0,95, fija
Para utilizar con (aplicación) Preparación de alimentos, productos farmacéuticos, uso sobre el terreno, componentes electrónicos e inspección de seguridad
Incluye Batería de 9 V
Resolución 0,1 a 200, 1 más 200 °C
Peso (imperial) 10 oz
Peso (métrico) 0,283 kg
Tipo de producto Infrared Thermometer
Temperatura máx. (imperial) 1832 °F
Temperatura máxima 1000 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +1000 °C
Calibrated Sí
Batería, tipo 9V Alkaline
Exactitud ±1,5%
Pantalla Digital
Anchura (métrico) 10 cm