Includes
Carcasa de plástico ABS de alto impacto resistente a productos químicos, soporte, tiras magnéticas y de Velcro™, soporte de pared y dos pilas AA (permiten monitorización continua de 1 año siempre encendida), sondas
Los termómetros dobles leen hasta 0.01 ° mientras monitorizan las temperaturas de un refrigerador y un congelador al mismo tiempo o de dos ubicaciones del refrigerador. El termómetro para refrigerador de gran precisión Fisher Scientific™ Traceable™ presenta una alarma con dos LED visuales y dos alertas de audio, con la fecha y hora exactas de las alarmas dobles del termómetro.
- La pantalla triple muestra las temperaturas mínimas/máximas actuales
- Lecturas de monitores mínimos/máximos para cualquier período; muestra la hora/fecha exacta en que ocurrió la temperatura
- Programable en incrementos de 0,01 °C
- La alarma emite señales de forma continua incluso si la temperatura vuelve al rango sin alarma
- Su microcable de 10 pies permite cerrar las puertas del refrigerador sobre él
- Intervalo de temperatura: De - 50 C a + 70 °C
- Resolución: 0,01 °C; precisión: ± 0,3 °C
- Muestra la hora/fecha exacta cuando ocurrió la lectura MIN/MAX y la hora/fecha cuando se activó la alarma
- La alarma de dos canales es programable en incrementos de 0,1 °C y suena continuamente cuando la temperatura sube por encima/cae por debajo de los puntos de ajuste
- La caja de plástico ABS resistente a productos químicos y de alto impacto es de 69,85 × 107,95 × 19,05 mm (2,75 × 4,25 × 0,75 pulgadas).
- Peso: 5 oz (141,74g)
Información de órdenes
Disponible con sonda de frasco o sonda normal. Sonda de frasco sellada en un frasco de 1 pulg de diám. x 2.5 pulg con glicol no tóxico. La sonda normal es resistente a productos químicos y al agua; mide 0.18 de diámetro x 0.75 pulg.
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Diámetro de la sonda (imperial) | 0,18 in |
| Diámetro de la sonda (métrico) | 4.57 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4,5 x 2,75 x 0,75 pulg (11,4 x 6,9 x 1,9 cm) |
| Para utilizar con (aplicación) | Monitorización simultánea de la temperatura en el refrigerador y congelador o en dos ubicaciones del refrigerador |
| Altura (imperial) | 0,75 in |
| Altura (métrico) | 1,9 cm |
| Incluye | Funda de plástico de ABS, soporte, tiras magnéticas y de Velcro™, soporte de pared y dos pilas AA, dos sondas convencionales |
| Longitud del cable (imperial) | 120 in |
| Longitud de la sonda (imperial) | 0,7 in |
| Mostrar más |