Descripción
Los temporizadores portátiles Fisher Scientific™ Traceable™ con gancho de llavero son buenos para aplicaciones de temporización de uso general. Un canal, cuenta atrás/adelante; pantalla de una sola línea.
- Un canal, cuenta atrás/cuenta hacia delante; pantalla de una sola línea
- Carcasa de plástico ABS resistente
- Trazable según las normas del NIST™ (Instituto de normalización y tecnología estadounidense)
- Exactitud: 0.01 %
- Modo de tiempo límite (n.º de cat. 06-662, 06-662-25 y -11)
- El n.º de cat. 06-662-11 ofrece opciones de AM/PM o formato de hora militar
Certifications
Certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas del National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Temporizador de llavero |
| Intervalo de tiempo | 20 h a 1 min. |
| Alarms | 1 min |
| Exactitud | 0.0001 |
| Resolución | 1 min |
| Pantalla | LCD |
| Batería, tipo | Óxido de plata |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 3.81 x 5.08 x 0.83 cm (1.5 x 2 x 0.75 pulg) |
| Longitud (imperial) | 1.5 in. |
| Longitud (métrico) | 3.81 cm |
| Mostrar más |