Learn More
Fisherbrand™ Termómetro HACCP de alimentos Traceable™
Código de producto. 11775853 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -55°C a +250°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11775853 De -55°C a +250°C cada uno
1 options
Código de producto. 11775853
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La unidad combina un termómetro infrarrojo sin contacto, no invasivo y un termómetro perforador de sonda de acero inoxidable
El termómetro HACCP para alimentos Fisher Scientific™ Traceable ™ combina un termómetro infrarrojo sin contacto, no invasivo y un termómetro de sonda de acero inoxidable perforante.
  • El intervalo de temperatura para infrarrojos es de -55 a +250 °C. El intervalo de la sonda es de -55 a +330 °C
  • Los LED rojos y verdes en la parte delantera indican la temperatura de entrada/salida de HACCP
  • La precisión entre -5 °C y 65 °C para infrarrojos es de ±0,6 °C. Para la sonda es ±0,5 °C
  • La resolución de la unidad es de 0,2 °C entre -10° y 200 °C, de lo contrario 1°
  • La pantalla muestra la temperatura actual, la temperatura mínima o máxima, la batería baja y el valor de emisividad
  • Memoria mínima/máxima
  • La sonda de acero inoxidable de 15,24 cm (6 pulgadas) se despliega a una unidad de 16,5 × 2,54 × 3,81 cm (6,5 x 1 x 1,5 pulgadas) para una longitud total de 31,75 cm (12,5 pulgadas)
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12,5 x 1,5 x 1 pulg (31,8 x 3,9 x 2,5 cm)
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios de productos alimentarios, procesamiento de alimentos, elaboración y preparación de alimentos
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 2,5 cm
Incluye Batería, sonda de acero inoxidable, certificado Traceable
Longitud de la sonda (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 318 mm
Longitud de la sonda (métrico) 15,2 cm
Material Plastic
Resolución 0,2°C
Peso (imperial) 3,5 oz
Peso (métrico) 90 g
Anchura (imperial) 1,5 in
Tipo de producto Food Thermometer
Longitud (imperial) 12,5 in
Temperatura máx. (imperial) 482 °F
Temperatura máxima 250 °C
Temperatura mín. (imperial) − 67°F
Temperatura mín. (métrico) − 55°C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5°C a + 80°C (– 67°F a + 482°F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -55°C a +250°C
Calibrated Sí
Exactitud ± 0,5 °C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 3,9 cm