Learn More
Fisherbrand™ Termómetro Traceable™ Flip-Stick™
Código de producto. 11709735 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Exactitud:
± 0,3 °C
± 1 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Exactitud unitSize
11709735 ± 0,3 °C cada uno
11719735 ± 1 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11709735
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El diseño plegable multiuso facilita al máximo la captura de lecturas de sonda en cualquier posición
El diseño plegable del termómetro Fisher Scientific™ Traceable™ Flip-Stick™ facilita la toma de lecturas de la sonda en cualquier posición.
  • Dispone de interruptor °F/°C
  • Sonda de acero inoxidable
  • A prueba de golpes y caídas hasta 1,52 m (5 pies)
  • Lectura de temperatura máx./mín. durante cualquier período
  • El amplio intervalo de temperatura cubre la mayoría de las mediciones rutinarias
  • Coloque la sonda en cualquier ángulo
  • Protege la sonda en posición de plegado
  • La pantalla de 19,05 mm (0,75 pulgadas) es fácil de leer.
  • La lectura rápida se actualiza—cada segundo
  • El interruptor HOLD congela la pantalla para capturar una temperatura
Certifications
Se suministra un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas facilitadas por el National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 28 x 1,5 cm
Para utilizar con (aplicación) Alimentos, gases, muestras, reactivos, baños de agua y semisólidos
Incluye Sonda de acero inoxidable
Longitud de la sonda (imperial) 4,5 in
Longitud (métrico) 280 mm
Longitud de la sonda (métrico) 11,4 cm
Material Plastic
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 2,4 oz
Peso (métrico) 68 g
Anchura (imperial) 0,6 in
Tipo de producto Termómetro digital
Longitud (imperial) 11 pulg
Temperatura máx. (imperial) 572 °F
Temperatura máxima 300 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 572 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +300 °C
Calibrated Sí
Exactitud ± 0,3 °C
Pantalla Digital
Anchura (métrico) 1,5 cm