Learn More
Fisherbrand™ Cronómetro digital con doble pantalla Traceable™
Código de producto. p-4700007 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Cronómetro; cordón; batería
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
11769825 Cronómetro; cordón; batería cada uno
1 options
Product Code. 11769825
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Includes
Cronómetro; cordón
El diseño de cristal de cuarzo es exacto al 0,0005 %—más 100 veces más exacto que otros cronómetros
Diseñado para una mayor facilidad de operación, exactitud y fiabilidad. Los cronómetros digitales con doble pantalla Fisher Scientific™ Traceable™ proporcionan temporización trazable y precisa para pruebas de enzimas, mediciones de viscosidad, estudios de animales y todas las pruebas de laboratorio programadas. Se han fabricado para científicos de sectores industriales, educativos, hospitalarios y gubernamentales. El diseño de cristal de cuarzo es exacto al 0.0005 %: 100 veces más exacto que otros cronómetros.—
Tiempo de cuenta atrás establecido de 10 horas a 1 segundo. Cuando llega a cero, el temporizador emite una alarma y repite la cuenta atrás desde el tiempo programado. El ciclo de repetición continuará automáticamente hasta que se detenga. El recuadro de recuento de visualización muestra el número de veces que se ha repetido el ciclo. La pantalla LCD muestra continuamente el tiempo restante hasta cero. 
  • Entre las funciones se incluyen temporización de acción única, tiempo límite, intervalo-parcial, parcial acumulativa, temporización cíclica continua y de alarma de cuenta atrás
  • La pantalla doble muestra el tiempo parcial acumulativo y de intervalo
  • Incluye ocho memorias recuperables, además de los tiempos de vuelta más rápida y de vuelta más lenta
  • El temporizador de repetición proporciona una función de repetición de temporización de alarma de cuenta atrás
  • La carcasa de plástico ABS, sólida y resistente al agua, impide la entrada de humedad, polvo y humos presentes en entornos difíciles de laboratorio, planta o sobre el terreno
  • El intervalo de sincronización es de 9 horas, 59 minutos, 59 segundos y 99 centésimas
  • La resolución es de 0,01 segundos
  • La exactitud es del 0,0005%
  • Tamaño: 6,4 x 7,6 x 1,9 cm (2,5 x 3 x 0,75 pulg)
  • Peso: 2,5 oz
Order Info
Batería de repuesto: N.º de cat. 02-440-1A
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST.
Specifications
Tipo de producto Cronómetro digital con doble pantalla Traceable
Intervalo de tiempo 10 h
Resolución 0,01 s
Pantalla LCD
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 2,5 x 3 x 0,75 pulg (6,35 x 7,62 x 1,9 cm)
Longitud (imperial) 2,5 in
Longitud (métrico) 6,35 cm
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 5,08 cm
Altura (imperial) 0,75 in
Altura del visor (imperial) 0,25 in
Altura (métrico) 1,9 cm
Peso (imperial) 2,5 oz
Peso (métrico) 71 g
Incluye Cronómetro; cordón; batería