Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de doble canal Traceable™
Código de producto. 11799765 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50°C a +1300°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11799765 De -50°C a +1300°C cada uno
1 options
Código de producto. 11799765
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Dos sondas con reborde tipo K con cables de 1,2 m; batería alcalina de 9 V
La pantalla digital muestra las temperaturas en °C o °F
El termómetro de doble canal Fisher Scientific™ muestra lecturas simultáneas de dos sondas, así como la diferencia en las dos lecturas. La pantalla digital muestra las temperaturas en °C o °F.
  • El intervalo es de -50° a +1230 °C
  • La precisión de medición es del 0,3 % más 1°C
  • La resolución es 0,1° por debajo de 200 °C, 1° por encima de 200 °C
  • El comando HOLD congela la pantalla para capturar la lectura actual
  • La caja de plástico ABS es resistente a los productos químicos y a los golpes. Tiene una apertura para soportes de sobremesa
Ideal para comprobar las variaciones de temperatura en incubadoras u hornos, gradientes de temperatura en baños de agua o las temperaturas de entrada/salida en cualquier sistema.
Información de órdenes
Dimensiones: 19 x 7,6 x 3 cm (Al x L x An). Se puede utilizar con cualquier sonda de tipo K. Para obtener la sonda de tipo K de acero inoxidable con mango, consulte 15-0782- B.
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™; indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 19 x 7,6 × 3,17 cm
Para utilizar con (aplicación) Control de calidad, medición de temperaturas en productos petrolíferos y aplicaciones biotecnológicas
Altura (imperial) 1,25 in
Altura (métrico) 3,17 cm
Incluye Dos sondas con reborde tipo K con cables de 1,2 m; batería alcalina de 9 V
Longitud del cable (imperial) 48 pulg
Longitud del cable (métrico) 121,92 cm
Material ABS
Tipo de sonda Termopar de tipo K
Resolución 1 °C
Peso (imperial) 9 oz
Peso (métrico) 255,14 g
Anchura (imperial) 3 in
Tipo de producto Termómetro digital
Longitud (imperial) 7 pulg
Temperatura máx. (imperial) 2000°F
Temperatura máxima 1300°C
Temperatura mín. (imperial) − 50°F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5°C a + 80°C (– 50°F a + 1999°F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -50°C a +1300°C
Calibrated Sí
Batería, tipo Alkaline
Exactitud 1°C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 7,6 cm