Descripción
Elija entre modelos con una amplia variedad de características, como la función MAX/MIN para registrar la temperatura máxima y mínima en un determinado periodo de tiempo; alarmas sonoras y visuales y varias pantallas de temperaturas registradas.
- Seleccione la temperatura correcta para su uso en baños de agua, refrigeradores, incubadoras y depósitos
Certifications
Se suministra un certificado Traceable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
†Sensor ambiental
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025:2005 (1750.01), A2LA |
| Diámetro de la sonda (imperial) | 0,19 in |
| Diámetro de la sonda (métrico) | 0,5 cm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 10,2 x 4,4 x 1,3 cm |
| Visualizar cotas | 1,9 cm de altura |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de temperaturas de soluciones, baños de agua, refrigeradores, incubadoras y depósitos |
| Altura (imperial) | 0,5 in |
| Altura (métrico) | 1,3 cm |
| Incluye | Paneles solares, batería de reserva para zonas de poca intensidad, sensor externo |
| Longitud del cable (imperial) | 10 pies |
| Mostrar más |