Descripción
Elija entre modelos con una amplia variedad de características, como la función MAX/MIN para registrar la temperatura máxima y mínima en un determinado periodo de tiempo; alarmas sonoras y visuales y varias pantallas de temperaturas registradas.
- Seleccione la temperatura correcta para su uso en baños de agua, refrigeradores, incubadoras y depósitos
Certifications
Se suministra un certificado Traceable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
†Sensor ambiental
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DNV, ISO 17025, A2LA |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 10.8 x 10.1 x 2.5 cm (4.25 x 4 x 1 pulg) |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de temperaturas de soluciones, baños de agua, refrigeradores, incubadoras y depósitos |
| Altura (imperial) | 1 in |
| Altura (métrico) | 2.5 cm |
| Incluye | Certificado trazable, pila AAA, soporte articulado, una ranura para el montaje en pared y Velcro™ para fijar a cualquier superficie |
| Longitud del cable (imperial) | 10 pies |
| Longitud de la sonda (imperial) | 0.18 pulg |
| Longitud (métrico) | 10.8 cm |
| Longitud del cable (métrico) | 304.8 cm |
| Mostrar más |