Learn More
Fisherbrand™ Medidor de humedad/temperatura digital Traceable™
Código de producto. 15293986 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Exactitud:
±1,5%
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15293986
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Sensor de capacitancia de película fina y precisión, batería alcalina de 9 V e instrucciones
Muestra la humedad relativa del 10,0 al 95,0 % con una resolución del 0,1 % y una precisión del 1,5 %.
El medidor de humedad/temperatura digital Fisher Scientific™ Traceable™ es ideal para proporcionar años de servicio fiable, incluso en entornos de laboratorio o plantas difíciles. Muestra la humedad relativa del 10,0 al 95,0 % con una resolución del 0,1 % y una precisión del 1,5 %.
  • El tiempo de respuesta es de 30 segundos a 3,5 minutos.
  • La lectura se actualiza dos veces por segundo.
  • El interruptor HOLD permite que la pantalla “se congele” para capturar y registrar las lecturas.
  • La pantalla LCD extragrande tiene una altura de 1,27 cm (0,5 in) y se puede leer desde 3 m.
  • Fabricado en plástico ABS resistente a los golpes y a los productos químicos, y tiene un práctico maletín de transporte ABS.
Información de órdenes
La unidad mide 3 x 14 x 9 cm (L x Anx Al). La sonda mide 1,8 cm de diámetro x 18 cm L. Longitud de cable: 137 cm Peso neto: 340 g (12 oz)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas facilitadas por el National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense) (NIST™).
Especificaciones
Tipo Digital Thermohygrometer
Intervalo de humedad 10 to 95%
Resolución 0.001
Exactitud ±1,5%
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +220°C
Exactitud de temperatura ± 0,4 °C
Tipo de pantalla LCD
Material Plástico ABS
Intervalo de temperatura (imperial) 40°F to 104.4°F
Resolución de temperatura 0,1 °F
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1.25 x 5.5 x 3.5 in. (3 x 14 x 9 cm)
Longitud (imperial) 1.25 in.
Longitud del cable (imperial) 54 in.
Longitud de la sonda (imperial) 7 in
Longitud (métrico) 3 cm
Longitud del cable (métrico) 137 cm
Longitud de la sonda (métrico) 18 cm
Anchura (imperial) 5.5 in.
Anchura (métrico) 14 cm
Altura (imperial) 3.5 in.
Altura (métrico) 9 cm
Diámetro de la sonda (imperial) 0,7 in
Diámetro de la sonda (métrico) 1.8 cm
Peso (imperial) 12 oz
Peso (métrico) 0.34 kg
Para utilizar con (aplicación) Ideal for years of reliable service, even in severe lab or harsh plant environments
Incluye Precision, thin-film capacitance sensor, 9V alkaline battery and instructions
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST