Learn More
Fisherbrand™ Medidor digital de humedad/temperatura/punto de condensación Traceable™
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
El medidor digital de humedad/temperatura/punto de condensación Fisher Scientific™ Traceable™ incluye tres prácticas memorias que recuperan lecturas mínimas y máximas para humedad relativa, punto de condensación y temperatura. La alarma con LED visual y sonora se puede configurar para su activación en tres diferentes lecturas de humedad (55 %, 60 % o 65 %).
- Los sensores de estado sólido proporcionan tiempos de respuesta inferiores a 30 segundos, °F/°C conmutables.
- Accesorios: montaje en pared, baterías, certificado Traceable™
Especificaciones
- Rango de humedad: Del 20 al 95 %
- Resolución de humedad: 0,1 %
- Exactitud: ±3%; intervalo medio, ±5 % en el resto
- Escala de temperatura: de 14° a 140 °F (-10 a 60 °C)
- Resolución: 0,1 °
- Exactitud:±1°C
- Punto de rocío: de 10 a 60 °C (de 14 a 140 °F)
Traceable™ según NIST para mayor exactitud
Se suministra un certificado Traceable con número de serie individual, que garantiza la exactitud, emitido por un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025 (1750,01 acreditado por A2LA. Indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el National Institute of Standards and Technology (NIST, Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense).
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Traceable™ según +NIST para precisión: Se suministra un certificado Traceable con número de serie individual, que garantiza la exactitud, emitido por un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025 (1750,01 acreditado por A2LA. Indica |
| Rango de humedad | Del 20 al 95 % |
| Incluye | Montaje en pared, pilas y certificado Traceable™. |
| Longitud (métrico) | 25 cm |
| Material | Plastic |
| Tipo de producto | Medidor digital de humedad/temperatura/punto de condensación |
| Temperatura máx. (imperial) | 140 °F |
| Temperatura máxima | 60 °C |
| Temperatura mín. (imperial) | 14 °F |
| Temperatura mín. (métrico) | − 10 °C |
| Mostrar más |