Includes
Cronómetro, cordón
Temporización trazable y precisa para pruebas de enzimas, mediciones de viscosidad, estudios de animales y todas las pruebas de laboratorio programadas.El cronómetro decimal Fisherbrand Traceable es sólido con una carcasa de plástico ABS resistente al agua que impide la entrada de humedad, polvo y humos presentes en entornos difíciles de laboratorio, planta o sobre el terreno.
Fabricado para científicos de sectores industriales y educativos, hospitales y laboratorios gubernamentales que exigen los mejores instrumentos. Diseñado para una mayor facilidad de operación, exactitud y fiabilidad.
- El diseño de cristal de cuarzo es exacto al 0,0005 % — más de 100 veces más exacto que otros cronómetros.
- LLos cuatro formatos de temporización/resolución del cronómetro decimal son los siguientes: h/min/s; 1/100 s; 1/1000 min; 1/100.000 h.
- Las lecturas máximas son 19,999999 horas, 1199,999 minutos, 71.999,99 segundos o 19 h/59 min/59 s/99 centésimas
- Las funciones del cronómetro incluyen temporización de acción única, tiempo límite, intervalo-parcial, parcial acumulativa y cíclica continua
- La triple pantalla muestra los tiempos parciales acumulativos, los tiempos parciales de intervalo y el tiempo de ejecución
- 500 memorias recuperables muestran el tiempo de vuelta, el parcial y el de ejecución
- La función de memoria también muestra el tiempo de vuelta más rápido, el más lento y el tiempo medio de vuelta
- La unidad muestra la hora, la fecha y el día de la semana y dispone de alarma de hora del día
- Las características adicionales incluyen funciones de alarma de cuenta atrás, cuenta atrás seguida de cuenta hacia delante, repetición de cuenta atrás, marcapasos y carrera
- El intervalo de tiempo es de 19 horas, 59 minutos, 59 segundos y 99 centésimas
- Exactitud: 0,0005%
- Tamaño: 6,4 x 7,6 x 1,9cm (2,5 x 3 x 0,75 pulg)
- Peso: 2,5 oz
Información de órdenes
Batería de repuesto: N.º de cat. 02-440-1A
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cronómetro digital |
| Intervalo de tiempo | 20 h |
| Alarms | Sonoro |
| Exactitud | 5e-06 |
| Resolución | 0,01 s |
| Pantalla | LCD |
| Batería, tipo | Batería de óxido de plata, 4 años |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 2,5 x 3 x 0,75 pulg (6,35 x 7,62 x 1,9 cm) |
| Longitud (imperial) | 2,5 in |
| Longitud (métrico) | 6,35 cm |
| Mostrar más |