Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de grandes dígitos Traceable™ See-Thru™
Código de producto. 15263996 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -25°C a +70°C
No disponible
Báscula:
Celsius
Fahrenheit
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Báscula unitSize
15263996 No disponible Fahrenheit cada uno
11892592 De -25°C a +70°C Celsius cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15263996
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Cinta de montaje de Velcro™, pila AAA
Se fijan al exterior de una ventana para ver las temperaturas exteriores. Los termómetros de grandes dígitos Fisher Scientific Traceable See-Thru tienen una pantalla transparente con dígitos de 3.1 cm de Al (1.25 pulg) que muestran las temperaturas máximas/mínimas y la actual.
  • Restablecimiento automático diario de mín./máx.
  • Intervalo de temperatura: -13,0° a +158,0°F (-25,0° a +70,0°C)
  • Resolución: 0,1 °
  • Exactitud:±1°C
  • Dimensiones: 8,9 × 10,8 × 1,9cm (3,5 × 4,25 × 0,75 pulgadas)
  • Peso: 8 oz (0,2kg)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™; indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DNV, ISO 17025, A2LA
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 4,25 x 3,5 x 0,75 pulg (10,8 x 8,9 x 1,9 cm)
Visualizar cotas 1.25 in. (3.1 cm) H
Para utilizar con (aplicación) En exteriores, en espacios de almacenamiento, campanas extractoras, laboratorios, salas limpias, refrigeradores y áreas de planta
Altura (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 1,9 cm
Incluye Cinta de montaje, Velcro™, pila AAA
Longitud (métrico) 108 mm
Material Plastic
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 8 oz
Peso (métrico) 200 g
Anchura (imperial) 3,5 in
Tipo de producto Termómetro Traceable
Longitud (imperial) 4,25 in
Temperatura máx. (imperial) 158°F
Temperatura máxima 70.0°C
Temperatura mín. (imperial) − 13°F
Temperatura mín. (métrico) -25.0°C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5°C a + 80°C (– 13°F a + 158°F)
Intervalo de temperatura (métrico) No disponible
Calibrated Sí
Batería, tipo AAA
Exactitud ± 1 °C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 8,9 cm
Báscula Fahrenheit