Learn More
Fisherbrand™ Temporizador trazable de escritorio: 24 horas
Código de producto. 11735873 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
De 24 horas a 1 minutos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de tiempo unitSize
11735873 De 24 horas a 1 minutos cada uno
1 options
Código de producto. 11735873
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Caballete, clip y dorso magnético, pila de óxido de plata con 2 años de vida útil
Muestra segundos para los últimos 10 minutos.
El temporizador de sobremesa de 24 horas Fisher Scientific™ Traceable™ se utiliza en aplicaciones generales de temporización, por lo que cuenta con un canal de temporización y una pantalla de una sola línea. Muestra segundos para los últimos 10 minutos.
  • Recuperación de memoria
  • Capacidad de temporización: 24 horas.
  • Resolución: 1 s
  • Precisión: 0.01 %
  • Pantalla: LCD de 0.34 pulg de Al
  • Alarma: 1 minuto, se silencia automática o manualmente
  • Dimensiones: 6.0 de diámetro x 1.6 cm de Al (2.37 x 0.5 pulg)
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador de memoria
Intervalo de tiempo De 24 horas a 1 minutos
Alarms 1 min
Exactitud 0.0001
Resolución 1 s
Pantalla LCD
Batería, tipo AA
Longitud (imperial) 0.5 pulg
Longitud (métrico) 1.27 cm
Altura del visor (imperial) 0,33 pulg
Altura del visor (métrico) 0.83 cm
Diámetro interior (imperial) 2,37 pulg
Diámetro interior (métrico) 6.01 cm
Peso (imperial) 1 oz
Peso (métrico) 28.34 g
Incluye Caballete, clip y dorso magnético, pila de óxido de plata con 2 años de vida útil