Learn More
Fisherbrand™ Soportes para tubos de ensayo para mezclador vórtex de alta resistencia
Código de producto. 15529034 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
N.º de posiciones:
4
13
18
20
34
Diámetro (métrico):
Entre 12 y 13 mm
Entre 15 y 18 mm
Entre 19 y 21mm
Entre 22 y 25 mm
Entre 26 y 29 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de posiciones Diámetro (métrico) unitSize
15529034 13 Entre 22 y 25 mm cada uno
15599024 34 Entre 12 y 13 mm cada uno
15509034 20 Entre 15 y 18 mm cada uno
15519034 18 Entre 19 y 21mm cada uno
15539034 4 Entre 26 y 29 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15529034
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para usar con mezclador vórtex de alta resistencia.
  • Admite una amplia gama de números y diámetros de tubos de ensayo
  • Requiere el soporte universal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Soporte de tubos de ensayo
Diámetro (métrico) Entre 22 y 25 mm
Para utilizar con (equipo) Mezclador vórtex de alta resistencia
Incluye Inserto de espuma
N.º de posiciones 13
Es necesaria Soporte universal