Especificaciones
| amplitud | 60 μm máximo |
| Tipo de producto | Sonda |
| Intervalo de volumen (métrico) | De 50 a 500 ml |
| Diámetro (imperial) | 0,75 pulg |
| Diámetro de la punta (imperial) | 0,75 pulg |
| Diámetro (métrico) | 1,9 cm |
| Diámetro de la punta (métrico) | 19 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para líquidos de tensión superficial baja |
| Para utilizar con (equipo) | Desmembrador sónico modelo 505/705 |
| Incluye | Sonda |
| Mostrar más |