Descripción
Requires
Sonda estándar de 12,7 mm (n.º de cat. FB4220)
Estas sondas Fisher Scientific™ se han diseñado para su uso con el modelo 500 y el modelo 700 de sonicadores.
- Sonda con punta reemplazable de 1,9 cm (0,75 pulg) para desmembrador sónico modelo 505/705
- Para procesar volúmenes de 50 a 500 ml
- No apto para su uso con disolventes orgánicos, alcoholes ni ácidos
Especificaciones
Especificaciones
| amplitud | 60 μm máximo |
| Tipo de producto | Sonda |
| Intervalo de volumen (métrico) | De 50 a 500 ml |
| Diámetro (imperial) | 0,75 pulg |
| Diámetro de la punta (imperial) | 0,75 pulg |
| Diámetro (métrico) | 1,9 cm |
| Diámetro de la punta (métrico) | 19 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Desmembrador sónico modelo 505/705 |
| Incluye | Punta de repuesto |
| Estilo de punta | Punta reemplazable |