Learn More
Fisherbrand™ Hidrómetros de gravedad específica de precisión, 340 mm de largo
Código de producto. 11782263 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Certificaciones/conformidad:
NIST, ASTM E100, ASTM E126
Longitud (métrico):
325 mm
330 mm
330 mm
335 mm
340 mm
340 mm
345 mm
Intervalo de gravedad específica:
De 0,640 a 0,710
De 0,700 a 0,770
De 1,120 a 1,190
De 1,300 a 1,370
De 1,48 a 1,55
Desde 0,760 hasta 0,830
Desde 0,820 hasta 0,890
Desde 0,880 hasta 0,950
Desde 0,940 hasta 1,010
Desde 1,000 hasta 1,070
Desde 1,060 hasta 1,130
Desde 1,240 hasta 1,310
Desde 1,360 hasta 1,430
Desde 1,420 hasta 1,490
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Certificaciones/conformidad Longitud (métrico) Intervalo de gravedad específica unitSize
11782263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 325 mm Desde 0,940 hasta 1,010 cada uno
11742263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm De 0,700 a 0,770 cada uno
11752263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 330 mm Desde 0,760 hasta 0,830 cada uno
11772263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm Desde 0,880 hasta 0,950 cada uno
11762263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 345 mm Desde 0,820 hasta 0,890 cada uno
11772273 NIST, ASTM E100, ASTM E126 335 mm De 1,120 a 1,190 cada uno
11702273 NIST, ASTM E100, ASTM E126 330 mm Desde 1,060 hasta 1,130 cada uno
11792273 NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm Desde 1,240 hasta 1,310 cada uno
11722283 NIST, ASTM E100, ASTM E126 345 mm Desde 1,420 hasta 1,490 cada uno
11702283 NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm De 1,300 a 1,370 cada uno
11732283 NIST, ASTM E100, ASTM E126 330 mm De 1,48 a 1,55 cada uno
11712283 NIST, ASTM E100, ASTM E126 345 mm Desde 1,360 hasta 1,430 cada uno
11950364 NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm De 0,640 a 0,710 cada uno
11792263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm Desde 1,000 hasta 1,070 cada uno
14 options
Código de producto. 11782263
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requiere 275 ml de volumen líquido para inmersión.
Requires 275mL liquid volume for submersion.
  • Utilice la probeta 08-530K, disponible por separado
  • Marcadas de forma permanente con número de serie individual
  • La precisión cumple o supera las especificaciones ASTM E 100
  • Calibrado de conformidad con las especificaciones ASTM E 126
  • Con divisiones de 0,001
  • Utilice la probeta 08-530E, disponible por separado
Información de órdenes
Hay disponible un certificado de calibración; solo tiene que añadir la letra C al final del número de catálogo al realizar el pedido.
Certifications
Se proporciona un certificado para indicar la trazabilidad según las normas del NIST™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incrementos 0,0005
Certificaciones/conformidad NIST, ASTM E100, ASTM E126
Longitud (métrico) 325 mm
Para utilizar con (equipo) Cilindro de vidrio borosilicatado de 350 ml
Material Vidrio sodocálcico
Para utilizar con (aplicación) Medición de gravedad específica
Intervalo de gravedad específica Desde 0,940 hasta 1,010
Volumen (métrico) 275 mL