Includes
Alfombrilla de caucho con pocillos y 6 tiras para asegurar los tubos
- Diseño de precio asequible
- Fácil de usar, manejo «plug and play»
- Movimiento de velocidad fija en un ángulo de 20°
- Escala de temperatura de funcionamiento: De 5 a 40 °C, apto para su uso en estufas microbiológicas sin CO2, refrigeradores y cámaras
- La alfombrilla es extraíble y se puede limpiar con agua y jabón
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de velocidad | 18 rpm |
| Requisitos eléctricos | 220 V, 50 Hz, tipo de enchufe: UE, Reino Unido, China |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Tipo de tapón | Enchufe de la UE, Reino Unido y CN |
| Material | Plataforma de aluminio |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 415 x 293 x 273 mm |
| Pantalla | LED |
| Incluye | Alfombrilla de caucho con pocillos; 6 tiras para asegurar los tubos |
| Intervalo del temporizador | De 0 min a 99 h 59 min |
| Garantía y oferta de servicio | 2 años |