Learn More
Fisherbrand™ MultiTube Vortexers: Test Tube Racks
Test tube racks for Fisherbrand™ MultiTube Vortexers
32.40€ - 41.25€
Especificaciones
Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Vortexer multitubo de Fisher Scientific |
Código de producto | Marca | Tamaño del tubo | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del tubo | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15569004
|
Fisherbrand™
|
100 mL | Gris |
37.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15579004
|
Fisherbrand™
|
12 mm | Azul |
32.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15589004
|
Fisherbrand™
|
13 mm | Amarillo |
33.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15509014
|
Fisherbrand™
|
25 mm | Blanco |
41.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Gradillas para tubos de ensayo para multitubos Vortexers de Fisherbrand™
For use with Fisher Scientific MultiTube Vortexers
Color-coded foam racks for test tubes
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Vortexer multitubo de Fisher Scientific |