Learn More
Cole-Parmer™ Mantas de multiextracción: modelo 3 Recess, calentamiento y agitación
Código de producto. 11702923
Change view
Click to view available options
Vataje:
220 W
490 W
700 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Vataje unitSize
11702923 220 W cada uno
11722923 700 W cada uno
11712923 490 W cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11702923 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0307613
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Tres varillas de soporte de 12,7 cm de diámetro, cable de alimentación 1,8 m.
This SHM-200 Series Multiposition Extraction Heater/Stirrer allows liquids with different boiling points to be heated and/or stirred next to each other.
  • Los controles electrónicos de estado sólido integrados e individuales facilitan la regulación de cada calefactor y evitan chispazos por conmutación mecánica.
  • Se incluyen tres varillas de soporte de 12,7 mm (0,5 pulgadas) de diámetro
  • La parte superior es de polipropileno, mientras que las superficies exteriores llevan revestimiento en polvo y son resistentes a la mayoría de las soluciones químicas.
  • El elemento calefactor en bobina va suspendido dentro de un cartucho termoaislante para proporcionar el máximo de transferencia y soporte térmico, a la vez que evita chispazos por conmutación mecánica.
  • Los cartuchos de los calentadores individuales son reemplazables
  • Un blindaje con toma de tierra rodea los calefactores para mayor seguridad.
  • Las luces de neón indican cuándo está encendido el aparato y si llega corriente eléctrica a los calefactores y, si es aplicable, a los agitadores
  • Intervalo de velocidad bajo de 50 a 1000 rpm
  • Un único control de agitación actúa sobre cada conjunto de tres cavidades
  • El módulo de agitación permite la mezcla y el calentamiento simultáneos de la solución.
Certifications
CE
Garantía
Un año para piezas y mano de obra
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Capacidad Capacidad de matraz: 3 × 100 ml
Diseñar Carcasa de polipropileno
Capacidad (métrico) 100 ml
Fondo (imperial) 10,6 in
Fondo (métrico) 27 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 27 × 64 × 11cm
Altura (imperial) 4,3 in
Altura (métrico) 11 cm
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz, 220 W (enchufe para RU y UE)
Incluye Three 1/2 in. (12.7 mm) dia. support rods, 6 ft. (1.8 m) power cord.
Modelo EMEA30100/CE
Material Polipropileno, aluminio con pintura en polvo
Velocidad De 50 a 1000 r. p. m.
Vataje 220 W
Peso con embalaje (métrico) 7 kg
Peso con embalaje (imperial) 15,4 lb
Anchura (imperial) 25,1 in
Anchura (métrico) 64 cm
Tipo de producto Mantas térmicas con agitación
Tipo de recipiente Matraz de fondo redondo
Temperatura (métrico) Temperatura ambiente de hasta 450 °C
Amperaje 1 A
Capacidad (imperial) 0,02 gal
máx. (imperial) 842 °F
Para utilizar con (aplicación) Solución de agitación y calentamiento
Frecuencia 50/60 Hz