Learn More
Fisherbrand™ Desmembrador sónico modelo 120
Código de producto. p-3974654 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
FB120
Requisitos eléctricos:
220/230 V, 50/60 Hz
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Modelo Requisitos eléctricos unitSize
12337338 FB120 220/230 V, 50/60 Hz 1 PCS
1 options
Código de producto. 12337338
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Generador, convertidor, sonda de 3,175 mm (0,125 pulg), cables, juego de llaves
Procesa de 0.2 a 50 ml
Utilice este sonicador para un análisis y una preparación de muestras eficaces de tamaños de muestra pequeños. El sonicador Fisher Scientific™ modelo 120 ofrece un funcionamiento tanto manual como programable para obtener resultados uniformes y reproducibles. Procesa de 0.2 a 50 ml.
  • Procesa de 0,2 a 50 ml
  • 120 vatios
  • Programable de 1 segundo a 10 horas
  • Protección contra sobrecarga
  • Modo de pulso (de 1 a 59 segundos)
  • Pantalla de energía (vatios y julios)
  • Entre los accesorios disponibles, se incluyen los siguientes: 3 tamaños de sonda para muestras individuales, asta de ocho puntas para aumentar el procesamiento de muestras, asta de copa para someter a ultrasonidos de forma indirecta
  • Convertidor ligero para funcionamiento portátil
NOTA: Este artículo no es de tensión estándar (220/230 V); asegúrese de solicitar el producto correcto. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda: 1-800-766-7000.
Información de órdenes
No se incluye el soporte.
Garantía
Dos años
Especificaciones
Tensión 220/230 V
Requisitos eléctricos 220/230 V, 50/60 Hz
Hertz 20 kHz (frecuencia de ultrasonido)
Vataje 120 W
Intervalo de volumen (métrico) De 0,2 a 50 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13,5 x 8 x 6 in (34,29 x 20,32 x 15,24 cm)
Altura (imperial) 6 pulg
Altura (métrico) 15,24 cm
Longitud (imperial) 13,5 pulg
Longitud (métrico) 34,29 cm
Anchura (imperial) 8 pulg
Anchura (métrico) 20,32 cm
Para utilizar con (aplicación) Interrupción celular, extracción de proteínas, cizallamiento de ADN/ensayo de ChIP
Incluye Generador, convertidor, sonda de 3,175 mm (0,125 pulg), cable de alimentación, juego de llaves. Nota: El soporte y la abrazadera que se muestran en la imagen no están incluidos.
Modelo FB120
Temporizador De 1 s a 10 h