Learn More
Fisherbrand™ Mezcladora vorticial Mini
Código de producto. p-4679955 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Fisherbrand Mini-E
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Modelo Requisitos eléctricos unitSize
15212985 Fisherbrand Mini-E 230 V, 50/60 Hz 1 PCS
1 options
Código de producto. 15212985
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Acepta tubos y recipientes de todos los tamaños.
Acepta tubos y recipientes de todos los tamaños. El mezclador vórtex Fisherbrand™ Mini es un mezclador vórtex extremadamente compacto con un movimiento de mezcla orbital y horizontalmente circular.
  • Mezclador vorticial extremadamente compacto con un movimiento de mezcla orbital y horizontalmente circular
  • Acepta tubos y recipientes de todos los tamaños
Información de órdenes
Nota: Este elemento tiene un voltaje no estándar que se utiliza específicamente para salidas de UE/UK; no funcionará con salidas de EE. UU. Asegúrese de solicitar el producto correcto. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda: 1-800-766-7000.
Garantía
2 años
Especificaciones
Órbita 4,5 mm
Intervalo de velocidad 2800 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Amperaje 0,6 A
Capacidad de tubos 50 mL
Tipo de producto Mezcladora vorticial Mini
Frecuencia 50/60 Hz
Material Plataforma de caucho
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3,8 x 3,8 x 2,5 in (9,65 x 9,65 x 6,35 cm)
Altura (imperial) 2,5 in
Altura (métrico) 6,35 cm
Longitud (imperial) 3,8 in
Longitud (métrico) 9,65 cm
Anchura (imperial) 3,8 in
Anchura (métrico) 9,65 cm
Peso (imperial) 1 lb
Peso (métrico) 0,5 kg
Modelo Fisherbrand Mini-E
Tipo de motor CC
Modos de funcionamiento Pantalla
Garantía y oferta de servicio 2 años