Learn More
Fisherbrand™ Soporte de microtubo para mezclador vórtex de alta resistencia
Código de producto. 15559024 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Admite:
0,5 mL
De 1,5 a 2 ml
N.º de posiciones:
38
52
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15559024
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Soporte universal
Para usar con mezclador vórtex de alta resistencia.
  • Admite una amplia gama de números y tamaños de microtubos
  • Requiere el soporte universal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite 0,5 mL
Capacidad de tubos 0,5 mL
Tipo de producto Soporte de microtubos
Para utilizar con (equipo) Mezclador vórtex de alta resistencia
Incluye Inserto de espuma
N.º de posiciones 52
Es necesaria Soporte universal