Learn More
Fisherbrand™ Mezcladores de vórtice de microplacas
Código de producto. 15519024 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Órbita:
3,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Órbita unitSize
15519024 3,5 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15519024
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Cabezal de copa, soporte para microplaca individual y cable y enchufe de tres alambres extraíbles de 234 cm. (Las unidades de 230 V se suministran con un enchufe de estilo europeo).
Diseñado para microplacas o tubos de agitación para un mezclado fuerte y homogéneo.
Modelo estándar
  • Diseño de mezclador analógico de velocidad variable para servicio continuo.
  • La alta velocidad y la pequeña órbita son óptimas para mezclar microplacas.
  • Puede elegir entre dos modos: El modo táctil para tubos de mezcla cuando se pulsa el cabezal de la copa o el modo activado cuando se utiliza el accesorio de microplacas para un funcionamiento continuo.
  • Controles: Interruptor de alimentación eléctrica de 3 vías; mando de velocidad: 1 a 10 marcas de dial variables
  • 5 años de garantía
Modelo avanzado
  • Ideal para aplicaciones que exigen resultados repetibles.
  • Controles de pantalla táctil
  • Indicador LED
  • Resultados precisos de velocidad y tiempo
  • Puede elegir entre dos modos: El modo táctil que activa el mezclado al pulsar el cabezal de la copa o el modo continuo cuando se utilizan accesorios.
  • Control por microprocesador: Interruptor de alimentación eléctrica de 3 vías, pantalla LED para teclas arriba/abajo de tiempo/velocidad para control de punto de ajuste
  • El temporizador muestra el tiempo transcurrido o se puede programar en un límite de tiempo definido por el usuario.
  • El temporizador se apagará cuando el tiempo llegue a cero.
  • Garantía de 5 años
Garantía
Garantía de 5 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 3,5 mm
Intervalo de velocidad De 300 rpm a 3500 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Vataje 30 W
Amperaje 0,13 A
Tipo de producto Mezcladores de vórtice de microplacas
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Frecuencia 50/60 Hz
Incluye Cabezal de copa, soporte para microplaca individual y cable y enchufe de tres alambres extraíbles de 2,3 m.