Learn More
Fisherbrand™ Cinta de etiquetado de laboratorio
Código de producto. p-3743071 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Color unitSize
11734376 Rojo paquete de 4
11724376 Negro paquete de 4
11744376 Azul paquete de 4
11754376 Verde paquete de 4
4 options
Código de producto. 11734376
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibles en varios colores
La cinta de etiqueta de laboratorio Fisher Scientific™ se puede descargar y volver a cargar en menos de 30 segundos.
  • Permite etiquetas con codificación por colores
  • No necesita pilas
  • La unidad está siempre lista para su uso
  • Dimensiones: 0.90 x 300 cm (0.375 x 118 pulg)
Información de órdenes
Disponibles en negro, rojo, azul y verde.
Especificaciones
Tipo de adhesivo Autoadhesivo
Color Rojo
Formato Cinta
Tipo de producto Cinta de etiquetado
Para utilizar con (equipo) Etiqueta marcadora de laboratorio
Cantidad 4/paquete
Tamaño (imperial) 0.375 x 118 in.
Tamaño (métrico) 0.010 x 3.277 cm
Longitud (imperial) 118 in.
Longitud (métrico) 3 m
Anchura (imperial) 0,375 in