Descripción
La cinta de etiqueta de laboratorio Fisher Scientific™ se puede descargar y volver a cargar en menos de 30 segundos.
- Permite etiquetas con codificación por colores
- No necesita pilas
- La unidad está siempre lista para su uso
- Dimensiones: 0.90 x 300 cm (0.375 x 118 pulg)
Información de órdenes
Disponibles en negro, rojo, azul y verde.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Autoadhesivo |
| Color | Azul |
| Formato | Cinta |
| Tipo de producto | Cinta de etiquetas |
| Para utilizar con (equipo) | Etiqueta marcadora de laboratorio |
| Cantidad | 4/paquete |
| Tamaño (imperial) | 0.375 x 118 in. |
| Tamaño (métrico) | 0.010 x 3.277 cm |
| Longitud (imperial) | 118 in. |
| Longitud (métrico) | 3 m |
| Mostrar más |