Learn More
Beskrivelse
La cinta de etiqueta de laboratorio Fisher Scientific™ se puede descargar y volver a cargar en menos de 30 segundos.
- Permite etiquetas con codificación por colores
- No necesita pilas
- La unidad está siempre lista para su uso
- Dimensiones: 0.90 x 300 cm (0.375 x 118 pulg)
Ordreinfo
Disponibles en negro, rojo, azul y verde.
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo de adhesivo | Autoadhesivo |
| Color | Negro |
| Formato | Cinta |
| Tipo de producto | Label Tape |
| Para utilizar con (equipo) | Etiquetadora de laboratorio |
| Cantidad | 4/paquete |
| Tamaño (imperial) | 0.375 x 118 pulg |
| Tamaño (métrico) | 0.010 x 3.277 cm |
| Longitud (imperial) | 118 pulg |
| Longitud (métrico) | 3 m |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?