Learn More
Fisherbrand™ Bloques calefactores Isotemp™
For Isotemp digital models 125DQ, 145DQ and analog dry-bath incubators
Especificaciones
Material Aluminio
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 2,9 x 3,75 x 2 pulg (7,4 x 9,5 x 5,1 cm)
Longitud (imperial) 2,9 in
Longitud (métrico) 74 mm
Longitud (métrico) interior 7,4 cm
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
For Isotemp digital models 125DQ, 145DQ and analog dry-bath incubators
Bloque de acero inoxidable
• 12 tubos cónicos 15mL
Información de órdenes
Dimensions: 2.9L × 3.75W × 2 in.H (9.5 × 7.4 × 5.1cm).
Garantía
One year
Especificaciones
Especificaciones
Aluminio
2,9 in
7,4 cm
9,5 cm
2 pulg
5 cm
50 mm
2,9 x 3,75 x 2 pulg (7,4 x 9,5 x 5,1 cm)
74 mm
3,75 in
9,5 cm
51 mm
1,96 in