Learn More
Fisherbrand™ Baños de circulación calefactados Isotemp™: modelo 5150 H11
Código de producto. p-4903559 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
230 V
Frecuencia:
50 Hz
Tipo:
Baño de circulación calefactado Isotemp™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Frecuencia Tipo unitSize
11366671 230 V 50 Hz Baño de circulación calefactado Isotemp™ cada uno
1 options
Código de producto. 11366671
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Includes external circulation plumbing fittings
Calentadores de alta potencia fiables que proporcionan un calentamiento de líquidos rápido y garantizan la compatibilidad de líquidos para su aplicación.
El usuario puede seleccionar la circuitería de corte de temperatura alta (HTC) estándar para garantizar unas temperaturas de aplicación que no superen los parámetros de ajuste
  • Desconexiones por exceso de temperatura y bajo nivel
  • El tamaño reducido maximiza el espacio en la mesa
  • Incluye tuberías de circulación externa con conexiones de 8 mm y 12 mm y pinzas de suministro y retorno
  • Cubierta para área de trabajo incluida con todos los baños calefactados
  • Baños de acero inoxidable de gran calidad
  • Todos los drenajes del baño se ubican en la parte delantera de la unidad con una válvula integrada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 7 L a 11 L
Caudal 17
Tipo de bomba Fuerza
Intervalo de temperatura De 10 °C a 150 °C
Tipo Baño de circulación calefactado Isotemp™
Incluye Accesorio de fontanería de circulación externa
Modelo 5150 H11
Estabilidad de la temperatura ±0,05 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15,6 x 11,9 x 14,2 in(39,6 x 30,2 x 36,3 cm)
Longitud (imperial) 15,6 in
Longitud (métrico) 39,6 cm
Anchura (imperial) 11,9 in
Anchura (métrico) 30,2 cm
Altura (imperial) 14,2 in
Altura (métrico) 36,3 cm
Peso (imperial) 24,9 lb.
Peso (métrico) 11,3 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz