Learn More
Fisherbrand™ Baños de circulación calefactados Isotemp™: modelo 5150 H11
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Includes
Includes external circulation plumbing fittings
El usuario puede seleccionar la circuitería de corte de temperatura alta (HTC) estándar para garantizar unas temperaturas de aplicación que no superen los parámetros de ajuste
- Desconexiones por exceso de temperatura y bajo nivel
- El tamaño reducido maximiza el espacio en la mesa
- Incluye tuberías de circulación externa con conexiones de 8 mm y 12 mm y pinzas de suministro y retorno
- Cubierta para área de trabajo incluida con todos los baños calefactados
- Baños de acero inoxidable de gran calidad
- Todos los drenajes del baño se ubican en la parte delantera de la unidad con una válvula integrada
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | De 7 L a 11 L |
| Caudal | 17 |
| Tipo de bomba | Fuerza |
| Intervalo de temperatura | De 10 °C a 150 °C |
| Tipo | Baño de circulación calefactado Isotemp™ |
| Incluye | Accesorio de fontanería de circulación externa |
| Modelo | 5150 H11 |
| Estabilidad de la temperatura | ±0,05 °C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 15,6 x 11,9 x 14,2 in(39,6 x 30,2 x 36,3 cm) |
| Longitud (imperial) | 15,6 in |
| Mostrar más |