Learn More
Fisherbrand™ Baños de circulación calefactados Isotemp™: modelo 4100 H24
Código de producto. p-4903561 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
230 V
Frecuencia:
50 Hz
Tipo:
Baño de circulación calefactado Isotemp™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Frecuencia Tipo unitSize
11376661 230 V 50 Hz Baño de circulación calefactado Isotemp™ cada uno
1 options
Código de producto. 11376661
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Incluye las conexiones de las tuberías de circulación externa
Calentadores de alta potencia fiables que proporcionan un calentamiento de líquidos rápido y garantizan la compatibilidad de líquidos para su aplicación.
El usuario puede seleccionar la circuitería de corte de temperatura alta (HTC) estándar para garantizar unas temperaturas de aplicación que no superen los parámetros de ajuste
  • Desconexiones por exceso de temperatura y bajo nivel
  • El tamaño reducido maximiza el espacio en la mesa
  • Incluye tuberías de circulación externa con conexiones de 8 mm y 12 mm y pinzas de suministro y retorno
  • Cubierta para área de trabajo incluida con todos los baños calefactados
  • Baños de acero inoxidable de gran calidad
  • Todos los drenajes del baño se ubican en la parte delantera de la unidad con una válvula integrada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 14 L a 24 L
Caudal 17
Tipo de bomba Fuerza
Intervalo de temperatura 10°C a 100°C
Tipo Baño de circulación calefactado Isotemp™
Incluye Accesorio de fontanería de circulación externa
Presión máxima 310 mbar
Modelo 4100 H24
Estabilidad de la temperatura ±0,05 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15,6 x 14,3 x 22,1 in(39,6 x 36,3 x 56,1 cm)
Longitud (imperial) 15,6 in
Longitud (métrico) 39,6 cm
Anchura (imperial) 14,3 in
Anchura (métrico) 36,3 cm
Altura (imperial) 22,1 in
Altura (métrico) 56,1 cm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz