Descripción
Diseño intuitivo
- Superficies en cerámica o aluminio
- Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
- Posibilidad de configurar programas (rampa/permanencia) y guardar los ajustes
- Incluye barra agitadora
- Protección contra salpicaduras opcional
Tecnología avanzada
- StirTrac es una tecnología innovadora que ofrece una mezcla a baja velocidad, un control uniforme de la velocidad y un acoplamiento magnético más fuerte
Certifications
cCSAus (modelos de 100-120 V), CE (modelos de 230 V)
Compliance
Conformidad con la directiva RoHS
Garantía
Tres años
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 50 a 1500 rpm |
| Material de la placa superior | Cerámica |
| Capacidad | 4 L |
| Tensión | 230 V |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 13 x 8,2 x 3,8 in (33 x 20,8 x 9,7 cm) |
| Área de la superficie de la placa superior (imperial) | 7,25 x 7,25 in |
| Área de la superficie de la placa superior (métrico) | 18,4 x 18,4 cm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tipo de tapón | UE |
| Mostrar más |