Descripción
Utilice este líquido circulador de baño transparente con los enfriadores de circulación y los baños de circulación refrigerados Thermo Scientific™ VersaCool™ en una amplia variedad de intervalos de temperatura.
- Líquido para baño de aceite de silicona Sil 100
- Escala de temperatura de -75 °C a +75 °C
- Recipiente de 10 l
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Descripción | Calor específico - 0,4 Cal/g °C a 20 °C, densidad - 0,89 g/cm3 a 20 °C. |
| Capacidad (métrico) | 10L |
| Intervalo de temperatura | De -75 °C a +75 °C |
| Tipo | Aceite de silicona |
| Modelo | Sil 100 |
| Cantidad | 10 l |
| Viscosidad | Dinámico - 3 cP a 20 °C, cinemático - 3,37 cSt a 20 °C |