Learn More
Fisherbrand™ Baños de circulación de PPO calefactados abiertos Isotemp™ 4100 H21P
Código de producto. p-4105167 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50 Hz
Modelo:
4100 H21P
Capacidad (métrico):
De 18 L a 22,5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Requisitos eléctricos Modelo Capacidad (métrico) unitSize
11396661 230 V, 50 Hz 4100 H21P De 18 L a 22,5 L cada uno
1 options
Código de producto. 11396661
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los baños calefactados abiertos están hechos de polifenileneóxido muy rígido (PPO) y resisten hasta +100°C, lo que los hace una excelente alternativa al acero inoxidable.
Estos baños de circulación abiertos y económicos utilizan agua para transferir calor. Los baños tienen agarres y soportes integrados y están equipados con placas de puente colocar el cabezal de control.
  • Capacidad de calentamiento hasta 1000 vatios
  • Con baños de 21 litros
  • La opción más económica para un baño de calefacción
  • Intervalo de temperatura: Ambiente hasta +100 °C
  • Nota: no incluye tapa ni cubierta (se venden por separado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) De 4,76 a 5,94 gal.
Capacidad (métrico) De 18 L a 22,5 L
Caudal 17
Tipo de bomba Fuerza
Intervalo de temperatura Temperatura ambiente de +10 °C a 100 °C
Tipo Baño de circulación calefactado abierto Isotemp™
Incluye No incluye tapa ni cubierta (se venden por separado)
Presión máxima 17 L/min; 310 mbar
Modelo 4100 H21P
Estabilidad de la temperatura ±0,05 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13,7 x 14,1 x 25,3 in (34,8 x 35,8 x 64,2 cm)
Longitud (imperial) 13,7 in
Longitud (métrico) 34,8 cm
Anchura (imperial) 14,1 in
Anchura (métrico) 35,8 cm
Altura (imperial) 25,3 in
Altura (métrico) 64,2 cm
Peso (métrico) 7,7 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz