Learn More
Fisherbrand™ Baños de circulación de PPO calefactados abiertos Isotemp™ 4100 H14P
Código de producto. p-4895367 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50 Hz
Capacidad (métrico):
De 11,3 L a 14,1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Requisitos eléctricos Capacidad (métrico) unitSize
11386661 230 V, 50 Hz De 11,3 L a 14,1 L cada uno
1 options
Código de producto. 11386661
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los baños calefactados abiertos están hechos de polifenileneóxido muy rígido (PPO) y resisten hasta +100°C, lo que los hace una excelente alternativa al acero inoxidable.
Estos baños de circulación abiertos y económicos utilizan agua para transferir calor. Los baños tienen agarres y soportes integrados y están equipados con placas de puente colocar el cabezal de control.
  • Capacidad de calentamiento hasta 1000 vatios
  • Con baños de 14 litros
  • La opción más económica para un baño de calefacción
Intervalo de temperatura: Temperatura ambiente de hasta to +100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 11,3 L a 14,1 L
Caudal 17 L/min
Tipo de bomba Fuerza
Intervalo de temperatura Temperatura ambiente de +10 °C a 100 °C
Tipo Baño de circulación calefactado abierto Isotemp™
Material Polifenilenoóxido
Presión máxima 310 mbar
Modelo 4100 H14P
Estabilidad de la temperatura ±0.5°C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 132,1 x 132,1 x 160 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 17,8 x 14,1 x 13,7 in (45,2 x 35,8 x 34,7 cm)
Longitud (imperial) 17,8 in
Longitud (métrico) 45,2 cm
Anchura (imperial) 14,1 in
Anchura (métrico) 35,8 cm
Altura (imperial) 13,7 in
Altura (métrico) 34,7 cm
Peso (imperial) 15 lb.
Peso (métrico) 6,8 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz