Learn More
Eppendorf™ Gradillas de inventario para ultracongeladores bajo mesa Isotemp™
Descripción
- Gradilla de inventario para congelador
- Admite cajas con una altura vertical 50 mm (2 pulgadas)
- Fabricada en aluminio no corrosivo, duradero y ligero para facilitar el transporte
- Maximiza el espacio de almacenamiento y proporciona uno de los costes más bajos por capacidad en la industria
- Cada gradilla puede contener 10 cajas
- Se venden individualmente
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Admite | Cajas de 2 pulgadas |
| Material | Aluminio |
| Para utilizar con (equipo) | Para congeladores bajo mesa de temperatura ultrabaja Isotemp™ (máx. 6 gradillas) |
| Cantidad | 1 unidad |
| Anchura (imperial) | 5,55 in |
| Altura (imperial) | 11,52 in |
| Fondo (imperial) | 12,13 in |
| Fondo (métrico) | 30,8 cm |
| Tipo de producto | Gradilla con cajón |
| Mostrar más |