Includes
Cabezal de copa, soporte universal con cubierta, inserto de microtubo de espuma para (38) microtubos de 1,5 a 2,0 ml y un cable y enchufe de tres alambres extraíbles de 234 cm (230 V disponible).
- Diseñado para servicio continuo.
- El diseño de alta resistencia y motor eficiente permiten que el mezclador funcione en servicio continuo y el uso de todos los accesorios en todos los intervalos de velocidad.
- Garantía de 5 años
Modelo estándar
- Mezclador analógico de velocidad variable
- Puede elegir entre dos modos de funcionamiento: El modo táctil para tubos de mezcla cuando se pulsa el cabezal de copa o el soporte universal con cubierta o el modo activado cuando se utiliza cualquiera de los accesorios para un funcionamiento continuo.
- Controles: Interruptor de alimentación eléctrica de 3 vías; mando de velocidad: 1 a 10 marcas de dial variables
- Para aplicaciones que exigen resultados repetibles.
- Controles de pantalla táctil y pantallas LED
- Resultados precisos de velocidad y tiempo
- Control por microprocesador: Interruptor de alimentación eléctrica de 3 vías, pantalla LED para teclas arriba/abajo de tiempo/velocidad para control de punto de ajuste
- El temporizador mostrará el tiempo transcurrido o, si se programa a un límite definido por el usuario, la unidad se apagará cuando el tiempo llegue a cero.
- Puede elegir entre dos modos de funcionamiento: El modo táctil que activa el mezclado al pulsar el cabezal de la copa o el modo continuo cuando se utilizan accesorios.
Certifications
Lista CSA, marca CE
Garantía
5 year warranty
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 4,9 mm |
| Intervalo de velocidad | De 300 rpm a 3500 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz |
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 30 W |
| Amperaje | 0,13 A |
| Tipo de producto | Agitador vórtex |
| Tipo de tapón | Tapón US |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Dimensiones (L x An) | 24,1 x 16,8 cm (9,5 x 6,6 in) |
| Mostrar más |