Learn More
OHAUS™ Frontier ™ 5306 Accesorio para minicentrífuga, adaptadores
Código de producto. p-6765040 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
8 x 0,2 mL
8 x 0,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
15816622 8 x 0,2 mL paquete de 8
15826622 8 x 0,5 mL paquete de 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15816622 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30129561
Para utilizar con Minicentrífuga Frontier 5306
  • Adaptador de tubo para centrífuga de 0,2 ml
  • Con capacidad para un máximo de 8 tubos
  • Adaptador de tubo para centrífuga de 0,2 ml
  • Con capacidad para un máximo de 8 tubos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador
Capacidad 8 x 0,2 mL
Para utilizar con (equipo) Minicentrífuga Frontier 5306
Descripción Adaptador, tubo de 0,2 ml x8, FC5306
Tamaño del tubo 0,2 mL
N.° por paquete 8 unidades
Tensión 0/1 V