Learn More
Fisherbrand™ Termómetro para refrigerador Traceable™ económico, exactitud: ±0.5°C
Código de producto. p-3119828 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Exactitud:
± 0,5 °C
± 1 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11812592
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Pila de óxido de plata de 1,5 V de gran vida útil
Termómetro económico para refrigerador con pantalla de fácil visualización
Los termómetros de refrigerador Fisher Scientific™ Econo Traceable son ideales para controlar la temperatura en espacios de almacenamiento, laboratorios, oficinas, cubiertas y cabinas. Con pantalla de fácil visualización.
  • Escala de temperatura conmutable de °F/°C
  • La ventosa de sujeción permanente™ permite una colocación segura en cualquier lugar del interior del frigorífico; también se suministra con cierres de Velcro™
  • La pantalla se actualiza cada 30 segundos. Permite guardar la lectura desde la puerta abierta del refrigerador sin causar ningún efecto
  • La altura de los dígitos de la pantalla LCD de fácil visualización es de 1,27 cm (0,5 pulgadas).
  • La precisión es ±1 °C en el intervalo de 0 a 25 °C y de ±1,5 °C fuera del intervalo; resolución de 0,1°
Información de órdenes
Dimensiones: 2.5 x 6.4 x 1.1 cm (1 x 2.5 x 0.37 pulg); Peso: 14.17 g (0.5 oz)
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DNV, ISO 17025, A2LA
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1 × 2,5 × 6,4 cm
Para utilizar con (aplicación) Monitorización de la temperatura en espacios de almacenamiento, laboratorios, oficinas, campanas extractoras y cabinas
Altura (imperial) 2,5 in
Altura (métrico) 6,4 cm
Incluye Pila de óxido de plata de 1,5 V
Longitud (métrico) 10 mm
Material Plastic
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 0,5 oz
Peso (métrico) 10 g
Anchura (imperial) 1 pulg
Tipo de producto Termómetro trazable económico
Longitud (imperial) 0,39 in
Temperatura máx. (imperial) 131 °F
Temperatura máxima 55 °C
Temperatura mín. (imperial) 2,77 °C (14,2 °F)
Temperatura mín. (métrico) − 10 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De 14,2 °F a 131 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De - 9,9 °C a + 55 °C
Calibrated Sí
Exactitud ± 1 °C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 2,5 cm