Learn More
Fisherbrand™ Termómetros digitales con tubo de acero inoxidable y pantalla LCD de 0.375 pulg
Código de producto. p-4880355 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Exactitud:
± 0,3 °C
± 1 °C
Certificaciones/conformidad:
DNV, ISO 17025, A2LA
ISO 17025, A2LA, NIST
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Exactitud Certificaciones/conformidad unitSize
11739725 ± 0,3 °C DNV, ISO 17025, A2LA cada uno
11709725 ± 1 °C ISO 17025, A2LA, NIST cada uno
2 options
Código de producto. 11739725
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Termómetros digitales de bolsillo fáciles de leer
Los termómetros digitales Fisher Scientific™ con tubo de acero inoxidable son químicamente resistentes a ácidos, bases y disolventes y se pueden utilizar para medir la temperatura de gases, alimentos y otros semisólidos.
  • Los modelos perforantes de tallo corto son ideales para transportarlo en un bolsillo
  • Las sondas de mayor extensión son excelentes para la medición de temperaturas de muestras durante la agitación en recipientes profundos o baños de agua
  • Termómetros con velocidades de muestreo más largas que permiten retirar el termómetro de la muestra antes de la lectura —ideales cuando resulta difícil la lectura en la posición de medición
  • Para su uso en cubetas, suelo, estufas microbiológicas, productos derivados del petróleo y alimentos
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DNV, ISO 17025, A2LA
Diámetro de la sonda (imperial) 0,15 in
Incluye Certificado Traceable, pila de óxido de plata, sonda de acero inoxidable
Longitud (métrico) 165 mm
Longitud de la sonda (métrico) 13,3 cm
Material Plástico ABS
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 1 oz
Peso (métrico) 20 g
Tipo de producto Termómetro digital
Longitud (imperial) 6,5 in
Temperatura máx. (imperial) 302 °F
Temperatura máxima 150 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 302 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +150 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Cubetas, suelo, incubadoras, productos derivados del petróleo y alimentos, laboratorios húmedos, zonas de lavado y uso de campo
Exactitud ± 0,3 °C
Pantalla Digital
Anchura (métrico) 8 cm