Learn More
Fisherbrand™ Termómetros digitales Traceable™ con tubo de acero inoxidable, pantalla LCD de 0.25 pulg y protector
Código de producto. 11749715 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50°C a +280°C
De -50 °C a +150 °C
De -50 °C a +250 °C
De -50 °C a +300 °C
Intervalo de temperatura (imperial):
De -58° a +572°F
De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 302°F)
De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 482°F)
De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 536°F)
De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 572°F)
Exactitud:
± 0,2°C
± 0,4 °C
± 0,5 °C
± 1,5 °C
± 1 °C
Longitud de la sonda (métrico):
8,9 cm
20 cm
20,32 cm
28,87 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de temperatura (imperial) Exactitud Longitud de la sonda (métrico) unitSize
11749715 De -50°C a +280°C De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 536°F) ± 1 °C 20,32 cm 1 PCS
11709715 De -50 °C a +300 °C De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 572°F) ± 0,4 °C 8,9 cm cada uno
11759715 De -50°C a +280°C De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 536°F) ± 0,4 °C 20 cm cada uno
11719715 De -50 °C a +150 °C De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 302°F) ± 0,2°C 20 cm cada uno
11729715 De -50 °C a +250 °C De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 482°F) ± 1 °C 28,87 cm cada uno
11739715 De -50 °C a +300 °C De -58° a +572°F ± 0,5 °C 28,87 cm cada uno
11789705 De -50 °C a +300 °C De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 572°F) ± 1,5 °C 8,9 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11749715
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Termómetros digitales de bolsillo fáciles de leer
Los termómetros digitales Fisherbadn™ Traceable™ con tubo de acero inoxidable son químicamente resistentes a ácidos, bases y disolventes y se pueden utilizar para medir la temperatura de gases, alimentos y otros semisólidos.
  • Las sondas de mayor extensión son excelentes para la medición de temperaturas de muestras durante la agitación en recipientes profundos o baños de agua
  • Termómetros con velocidades de muestreo más largas que permiten retirar el termómetro de la muestra antes de la lectura —ideales cuando resulta difícil la lectura en la posición de medición
  • Para su uso en cubetas, suelo, estufas microbiológicas, productos derivados del petróleo y alimentos
Certifications
Se suministra un certificado Traceable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DNV, ISO 17025, A2LA
Diámetro de la sonda (imperial) 0,14 in
Diámetro de la sonda (métrico) 3.56 mm
Incluye Certificado Traceable, sonda de acero inoxidable
Longitud de la sonda (imperial) 8 pulg
Longitud (métrico) 235 mm
Longitud de la sonda (métrico) 20,32 cm
Material Plastic
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 1 oz
Peso (métrico) 20 g
Tipo de producto Termómetro digital
Longitud (imperial) 9,25 in
Temperatura máx. (imperial) 536°F
Temperatura máxima 280°C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 536°F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -50°C a +280°C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Cubetas, suelo, incubadoras, productos derivados del petróleo y alimentos, laboratorios húmedos, zonas de lavado y uso de campo
Exactitud ± 1 °C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 8 cm