Learn More
Fisherbrand™ Termómetros digitales Traceable™ con tubo de acero inoxidable, pantalla LCD de 0.25 pulg y protector
Código de producto. 11739715 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50°C a +280°C
De -50 °C a +150 °C
De -50 °C a +250 °C
De -50 °C a +300 °C
Intervalo de temperatura (imperial):
De -58° a +572°F
De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 302°F)
De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 482°F)
De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 536°F)
De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 572°F)
Exactitud:
± 0,2°C
± 0,4 °C
± 0,5 °C
± 1,5 °C
± 1 °C
Longitud de la sonda (métrico):
8,9 cm
20 cm
20,32 cm
28,87 cm
Packungsgröße:
1 PCS
cada uno
Artikelnummer. Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de temperatura (imperial) Exactitud Longitud de la sonda (métrico) unitSize
11739715 De -50 °C a +300 °C De -58° a +572°F ± 0,5 °C 28,87 cm cada uno
11709715 De -50 °C a +300 °C De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 572°F) ± 0,4 °C 8,9 cm cada uno
11759715 De -50°C a +280°C De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 536°F) ± 0,4 °C 20 cm cada uno
11719715 De -50 °C a +150 °C De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 302°F) ± 0,2°C 20 cm cada uno
11749715 De -50°C a +280°C De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 536°F) ± 1 °C 20,32 cm 1 PCS
11729715 De -50 °C a +250 °C De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 482°F) ± 1 °C 28,87 cm cada uno
11789705 De -50 °C a +300 °C De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 572°F) ± 1,5 °C 8,9 cm cada uno
7 options
Artikelnummer. 11739715
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Termómetros digitales de bolsillo fáciles de leer
Los termómetros digitales Fisherbadn™ Traceable™ con tubo de acero inoxidable son químicamente resistentes a ácidos, bases y disolventes y se pueden utilizar para medir la temperatura de gases, alimentos y otros semisólidos.
  • Las sondas de mayor extensión son excelentes para la medición de temperaturas de muestras durante la agitación en recipientes profundos o baños de agua
  • Termómetros con velocidades de muestreo más largas que permiten retirar el termómetro de la muestra antes de la lectura —ideales cuando resulta difícil la lectura en la posición de medición
  • Para su uso en cubetas, suelo, estufas microbiológicas, productos derivados del petróleo y alimentos
Zertifizierungen
Se suministra un certificado Traceable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST™.
Spezifikation
Certificaciones/conformidad DNV, ISO 17025, A2LA
Diámetro de la sonda (imperial) 0,14 in
Diámetro de la sonda (métrico) 3.56 mm
Para utilizar con (aplicación) Lectura de temperatura en alimentos, gases, muestras, reactivos, baños de agua y semisólidos
Incluye Certificado Traceable, sonda de acero inoxidable
Longitud de la sonda (imperial) 11,37 in
Longitud (métrico) 365 mm
Longitud de la sonda (métrico) 28,87 cm
Material Plástico ABS
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 1 oz
Peso (métrico) 20 g
Tipo de producto Termómetro digital
Longitud (imperial) 14,38 in
Temperatura máx. (imperial) 572 °F
Temperatura máxima 300 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De -58° a +572°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +300 °C
Calibrated Sí
Exactitud ± 0,5 °C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 8 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.